GF49364264
Platinum
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+%
Sinónimos:
Platinum, PT005145
Seleccione un Tamaño
US$ 1.640,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.640,00
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 493-642-64
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1 m × 0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | GF32643154 | GF80394914 | GF43341634 |
---|---|---|---|
assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% |
manufacturer/tradename Goodfellow 493-642-64 | manufacturer/tradename Goodfellow 326-431-54 | manufacturer/tradename Goodfellow 803-949-14 | manufacturer/tradename Goodfellow 433-416-34 |
form wire | form wire | form wire | form wire |
resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) |
bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
Descripción general
Aplicación
- Phase Electronic Structure Tuning via Pt, P-Doped Ni(4) Mo-Implanted Ti(4) O(7) for Highly Efficient Water Splitting and Mg/Seawater Batteries.: This article examines the tuning of electronic structures in Pt-doped catalysts to enhance efficiency in water splitting and Mg/seawater batteries, showcasing platinum materials in advanced battery design (Hoa et al., 2024).
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)