Merck
GF49299069
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
Sinónimos:
FE006041
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 873,00
US$ 873,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 873,00
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 873,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 492-990-69
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
1000 g
tamaño medio de partícula
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)