Documentos clave
GF49000193
Polypropylene
(PP), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2 kg, condition homopolymer
Sinónimos:
PP306312
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 510,00
US$ 510,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 510,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 510,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 490-001-93
weight
2 kg
nominal granule size
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)