Documentos clave
GF48592435
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
ES303050
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 485-924-35
size
150 × 150 mm
thickness
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)