Merck
GF48459774
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007915
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 776,00
US$ 776,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 776,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 776,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.2%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 484-597-74
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1000 mm × 3.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Abnormal trace metals in man: zirconium.
H A Schroeder et al.
Journal of chronic diseases, 19(5), 573-586 (1966-05-01)
Oluwatayo F Ikotun et al.
Future medicinal chemistry, 3(5), 599-621 (2011-04-30)
Positron emission tomography, with its high sensitivity and resolution, is growing rapidly as an imaging technology for the diagnosis of many disease states. The success of this modality is reliant on instrumentation and the development of effective and novel targeted
Yugo Hatai
The international journal of esthetic dentistry, 9(2), 206-222 (2014-04-26)
In contemporary dentistry, we have a vast range of materials to choose from, and metal free restorations have become the premier materials for achieving the ultimate in both esthetics and durability. Metal-free restorations are utilized with more conservative preparations to
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)
Anjana Raut et al.
Indian journal of dental research : official publication of Indian Society for Dental Research, 22(1), 140-143 (2011-04-29)
The demand for esthetic restorations has resulted in an increased use of dental ceramics for anterior and posterior restorations. A few decades ago, all-ceramic restorations were restricted to treatment in the anterior region, but now all-ceramic restorations can be made