Documentos clave
GF48134594
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 1000 mm
Sinónimos:
SI617975
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 601,00
US$ 601,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 601,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
US$ 601,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 481-345-94
Longitud
1000 mm
diámetro
10.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)