GF47974056
Platinum
tube, 100mm, outside diameter 0.5mm, inside diameter 0.42mm, wall thickness 0.04mm, as drawn, 99.95%
Sinónimos:
Platinum, PT007120
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 479-740-56
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
100 mm × 0.04 mm
D.E. × D.I.
0.5 mm × 0.42 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)