Documentos clave
GF47709681
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.999%
Sinónimos:
SI616300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 447,00
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 447,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.999%
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-096-81
peso
200 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)