Documentos clave
GF47704260
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, condition atomized
Sinónimos:
CU096010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 633,00
US$ 633,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 633,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102011
NACRES:
NA.23
US$ 633,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-042-60
peso
2000 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)