Documentos clave
GF47238374
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
PT105825
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 883,00
US$ 883,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 883,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 883,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 472-383-74
Longitud
10 m
conductor diám.
0.025 mm
aislamiento grosor
0.007 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)