Documentos clave
GF47149522
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 2 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 2 m, white
Sinónimos:
SI307920
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 334,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 334,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 471-495-22
Longitud
2 m
Diámetro
2 mm
color
white
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)