Documentos clave
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
CO820250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 470-607-48
Longitud
10 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)