Documentos clave
GF47012082
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607950
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 664,00
US$ 664,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 664,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 664,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 470-120-82
Longitud
500 mm
diámetro
5.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)