Documentos clave
GF46847863
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
Sinónimos:
NI050311
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 629,00
US$ 629,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 629,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 629,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
temper (hard)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 468-478-63
L × An × grosor
10 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)