Documentos clave
GF46560922
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE230220
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-609-22
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)