Documentos clave
GF45067631
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 0.5m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AA080210
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 248,00
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 248,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 248,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 450-676-31
L × An × grosor
0.5 m × 1 mm × 0.007 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)