Documentos clave
GF44549400
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper hard
Sinónimos:
FE270300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 445-494-00
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)