Documentos clave
GF44346359
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
PT020240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.210,00
US$ 2.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 2.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 443-463-59
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)