Documentos clave
GF43369779
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE220322
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 433-697-79
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)