GF42968627
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.9999%
Sinónimos:
GA006100
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 429-686-27
peso
10 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)