Documentos clave
GF42805852
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
100mm tube, 0.94mm outside diameter, 0.12mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
PT017150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.210,00
US$ 2.210,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 2.210,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 428-058-52
Longitud
100 mm
D.E. × D.I. × grosor
0.94 mm × 0.7 mm × 0.12 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)