GF42320630
Platinum
microfoil, disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 900μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Sinónimos:
Platinum, PT004850
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 423-206-30
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
10 mm × 1.0 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)