Documentos clave
GF42202921
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 76 x 76mm, 3.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
NJ270600
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 626,00
US$ 626,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 626,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 626,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 422-029-21
tamaño × grosor
76 mm × 76 mm × 3.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)