Documentos clave
GF41891520
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 200 m, filament diameter 0.0211mm
Sinónimos:
FP305722
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 399,00
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 399,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 418-915-20
Longitud
200 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)