Documentos clave
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
Sinónimos:
CW050225
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 413-744-25
Longitud
50 m
bobina anchura
0.2 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)