Documentos clave
GF40646695
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607915
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 406-466-95
Longitud
100 mm
diámetro
1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)