Documentos clave
GF40268279
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.025mm wall thickness, 0.51mm inside diameter
Sinónimos:
NI057050
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.230,00
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.230,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 402-682-79
Longitud
1000 mm
D.E. × D.I. × grosor
0.56 mm × 0.025 mm × 0.51 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)