Documentos clave
GF40096717
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinónimos:
FK110250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 544,00
US$ 544,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 544,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 544,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 400-967-17
tamaño × grosor
1 m × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)