Documentos clave
GF40062675
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, L 2 m, clear amber
Sinónimos:
EI311050
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 566,00
US$ 566,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 566,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 566,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 400-626-75
L
2 m
thickness
0.05 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the MFI of GF40062675 PEI film? There is no data sheet available
    1 answer
    1. This product is manufactured by Goodfellow, product number 400-626-75. The melt flow index (MFI) of this product has not been published. Please see the link below to the suppliers product page for more information:
      https://www.goodfellow.com/information/larger-quantities/513/532/polymers/polyetherimide-pei