Documentos clave
GF39459583
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Sinónimos:
RB006100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.710,00
US$ 1.710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.710,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 394-595-83
peso
2 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)