Documentos clave
GF39143921
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 8mm disks, 0.10mm thickness
Sinónimos:
SN010300
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 391-439-21
diám. × grosor
8 mm × 0.10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)