Documentos clave
GF38667820
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 20 m, core tungsten 0.01mm diameter
Sinónimos:
SI675920
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.080,00
US$ 2.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.080,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
US$ 2.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 386-678-20
Longitud
20 m
diámetro
0.1 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)