GF38501175
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 900 × 900 mm, natural
Sinónimos:
AM301051
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 385-011-75
size
900 × 900 mm
thickness
0.06 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)