Documentos clave
GF37335348
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI100300
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 373-353-48
L × An × grosor
2 m × 38 mm × 0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)