Documentos clave
GF36878035
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
FF215105
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.130,00
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.130,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 368-780-35
L × diám.
1000 m × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)