Documentos clave
GF36350175
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 20m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280321
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.400,00
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.400,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 363-501-75
L × An × grosor
20 m × 25 mm × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)