Documentos clave
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
FA140500
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 825,00
US$ 825,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 825,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 825,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 361-566-18
tamaño × grosor
500 mm × 500 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)