Documentos clave
GF36098590
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 27 mm
Sinónimos:
ES301860
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 408,00
US$ 408,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 408,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 408,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 360-985-90
Longitud
5 m
bobina anchura
27 mm
grosor
0.006 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)