GF36057506
Molybdenum
foil, 20m coil, thickness 0.04mm, coil width 0.7mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Molybdenum, MO000230
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141727
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 360-575-06
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × grosor × anchura
20 m × 0.04 mm × 0.7 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)