Documentos clave
GF35690328
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070225
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 447,00
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 447,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 356-903-28
tamaño × grosor
0.2 m × 0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)