Merck
GF34764666
Holmium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Holmium, HO000205
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.000,00
US$ 3.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.000,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ho
Número de CAS:
Peso molecular:
164.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141606
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 3.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 347-646-66
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.0125 mm
densidad
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A systematic review of the clinical efficacy and effectiveness of the holmium:YAG laser in urology.
I Larizgoitia et al.
BJU international, 84(1), 1-9 (1999-08-12)
J M Teichman
Journal of endourology, 13(7), 477-480 (1999-11-24)
Holmium:YAG lithotripsy is effective for all stone compositions, and high success rates may be expected. Large renal and bladder calculi may be treated effectively with Ho:YAG lasertripsy. Using angled optical fibers and increasing power settings may be particularly useful to
Sean Pierre et al.
World journal of urology, 25(3), 235-239 (2007-03-07)
The efficiency and safety profile of the holmium laser has made this tool a versatile multi-purpose instrument for use in the endoscopic treatment of a wide variety of urologic disorders, in particular urinary calculi. Herein we review holmium laser physics
Benoit Molimard et al.
Urology, 76(6), 1334-1337 (2010-06-25)
To assess the outcome of flexible ureterorenoscopy (F-URS) with the holmium laser in treating stones in the horseshoe kidney (HSK). We retrospectively reviewed the records of 17 patients with a HSK stone (17 renal units) who had undergone F-URS with
Peter Lim et al.
Gastrointestinal endoscopy, 81(4), 932-942 (2014-12-17)
Cholangioscopy is used to diagnose and treat various biliary lesions. Balloon-assisted cholangioscopy (BAC) has mostly been reported in Asian patients with large bile ducts. To assess the feasibility and accuracy of performing BAC in complex biliary diseases in Australian patients.