Documentos clave
GF34359532
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
200mm rod, 12.7mm diameter
Sinónimos:
CY247910
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 343-595-32
L × diám.
200 mm × 12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)