GF33636753
Molybdenum
tube, 200mm, outside diameter 3.15mm, inside diameter 2.39mm, wall thickness 0.38mm, 99.9%
Sinónimos:
Molybdenum, MO007350
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.90%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 336-367-53
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
200 mm × 0.38 mm
D.E. × D.I.
3.15 mm × 2.39 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)