Merck
GF33008947
Carbon
rod, 150mm, diameter 25mm, graphite, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007950, Charcoal activated
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 811,00
US$ 811,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 811,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 811,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.95%
Formulario
rod
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 330-089-47
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
diám. tamaño
150 mm × 25 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Franz Lang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5926-5931 (2014-04-09)
Programmed translational bypassing is a process whereby ribosomes "ignore" a substantial interval of mRNA sequence. Although discovered 25 y ago, the only experimentally confirmed example of this puzzling phenomenon is expression of the bacteriophage T4 gene 60. Bypassing requires translational
Clarissa Gillmann et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(5), 1136-1141 (2014-03-26)
To compare the relative biological effectiveness (RBE)-weighted tolerance doses for temporal lobe reactions after carbon ion radiation therapy using 2 different versions of the local effect model (LEM I vs LEM IV) for the same patient collective under identical conditions.
Marshall W Bowles et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6186), 889-891 (2014-05-09)
Sulfate reduction is a globally important redox process in marine sediments, yet global rates are poorly quantified. We developed an artificial neural network trained with 199 sulfate profiles, constrained with geomorphological and geochemical maps to estimate global sulfate-reduction rate distributions.
Elson C Santos et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4590-4594 (2014-04-18)
The system proposed consists of a flagellum relaxing around a static carbon nanowire to mimics behavior of a natural flagellum moving with damped harmonic motion along a wire under van der Waals and electrostatic forces. This flagellum is composed of
I Tanya Handa et al.
Nature, 509(7499), 218-221 (2014-05-09)
The decomposition of dead organic matter is a major determinant of carbon and nutrient cycling in ecosystems, and of carbon fluxes between the biosphere and the atmosphere. Decomposition is driven by a vast diversity of organisms that are structured in