Documentos clave
GF32991059
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 50 x 50mm, 0.007mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
FE010240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 329-910-59
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.007 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)