Merck
GF32899461
Neodymium
foil, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
ND000205
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nd
Número de CAS:
Peso molecular:
144.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141609
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 328-994-61
resistividad
64.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.005 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
densidad
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Clave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)