Documentos clave
GF32603789
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 100g
Sinónimos:
CR026010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 914,00
US$ 914,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 914,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141709
NACRES:
NA.23
US$ 914,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 326-037-89
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
420 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)