Documentos clave
GF32583179
Nitinol
foil, Ni55%/Ti 45%, thickness 0.5 mm, size 45 × 45 mm, temper annealed
Sinónimos:
NI200320
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 325-831-79
tamaño
45 × 45 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)