Merck
GF32454996
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
Sinónimos:
CR006115
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.320,00
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.320,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 324-549-96
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)