Documentos clave
GF31674955
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
1m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinónimos:
AU075840
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 806,00
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 806,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 316-749-55
Longitud
1 m
conductor diám.
0.1 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)